Drying chambers
Camera di essiccazione a 12 posti, in acciaio inox da 248x203 mm, per Freezone® da 2,5, 6, 12 e 18 l
Catalog # 535-0030
Supplier: LABCONCO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Camera di essiccazione a 12 posti, in acciaio inox da 248x203 mm, per Freezone® da 2,5, 6, 12 e 18 l
- Seq:06
- Cat. No.:535-0030
- Environmentally Preferable:Materiali sostenibili|Imballi sostenibili