Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter candles
Filter candles
4, 13×25 mm
Codice catalogo LENZ07206425
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Filter candles
Codice catalogo LENZ07206425
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Filter candles
Filter candles
4, 13×25 mm
Price
SFr. 63.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Documents
Specifiche
  • Ø×A:
    13×25 mm
  • Porosità:
    4
  • Seq:
    10