Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter candles
Filter candles
3, 9×20 mm
Codice catalogo LENZ07205320
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Filter candles
Codice catalogo LENZ07205320
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Filter candles
Filter candles
3, 9×20 mm
Price
SFr. 56.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Documents
Specifiche
  • Ø×A:
    9×20 mm
  • Porosità:
    3
  • Seq:
    04