Orders LinkContactUsLinkComponent
Flange clamps
Flange clamps
Sfera e flange piatte KF/PF 15
Codice catalogo 201-0120
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Flange clamps
Codice catalogo 201-0120
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Flange clamps
Flange clamps
Sfera e flange piatte KF/PF 15
Price
SFr. 123.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plastic, black.
  • Easy to assemble and disassemble
  • Tough construction, good temperature resistance
  • Matching gaskets are available as an option
For fast, secure connection of ball or flat flanges. No gasket.
Specifiche
  • Per:
    Sfera e flange piatte KF/PF 15
  • Seq:
    01