Orders LinkContactUsLinkComponent
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
30 ml, 25×175 mm
Codice catalogo KART6130
Nome del fornitore:   KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Codice catalogo KART6130
Nome del fornitore:  KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
30 ml, 25×175 mm
Price
SFr. 170.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø interno×A:
    25×175 mm
  • Capacità:
    30 ml
  • Seq:
    05