Orders LinkContactUsLinkComponent
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
10 ml, 15×150 mm
Codice catalogo KART6110
Nome del fornitore:   KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Codice catalogo KART6110
Nome del fornitore:  KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
10 ml, 15×150 mm
Price
SFr. 129.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø interno×A:
    15×150 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Seq:
    03