Orders LinkContactUsLinkComponent
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
5 ml, 12×135 mm
Codice catalogo KART6105
Nome del fornitore:   KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Codice catalogo KART6105
Nome del fornitore:  KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
5 ml, 12×135 mm
Price
SFr. 122.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø interno×A:
    12×135 mm
  • Capacità:
    5 ml
  • Seq:
    02