Orders LinkContactUsLinkComponent
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
2 ml, 8×120 mm
Codice catalogo KART6102
Nome del fornitore:   KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Codice catalogo KART6102
Nome del fornitore:  KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
2 ml, 8×120 mm
Price
SFr. 104.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø interno×A:
    8×120 mm
  • Capacità:
    2 ml
  • Seq:
    01