Orders LinkContactUsLinkComponent
Discovery® C8 HPLC Columns
Discovery® C8 HPLC Columns
C8 HPLC columns, Analitica, C8 (Octyl), RP-Amide, Acciaio inossidabile, 180 Å, 5 µm, 4,6 mm, 250 mm
Codice catalogo 59354-U
Nome del fornitore:   Merck
Discovery® C8 HPLC Columns
Codice catalogo 59354-U
Nome del fornitore:  Merck
Discovery® C8 HPLC Columns
C8 HPLC columns, Analitica, C8 (Octyl), RP-Amide, Acciaio inossidabile, 180 Å, 5 µm, 4,6 mm, 250 mm
Price
SFr. 888.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Discovery® C8 columns provide the best suitable selectivity for many applications.
  • Less hydrophobic reversed-phase selectivity
  • Retention with excellent peak shape for all compounds
  • Very high stability and no-bleeding properties for LC-MS application
  • Impurity: <10 ppm metals
  • Surface coverage: 3,4 µmol/m²
Designed to meet the exacting requirements of pharmaceutical analysis and purification. Discovery® columns are also ideal for all application segments requiring reversed phase HPLC.
Informazioni per l'ordine: Column test certificate available inside the box.
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Analitica
  • Ø int.:
    4,6 mm
  • Dimensioni particelle:
    5 µm
  • Dimensioni pori:
    180 Å
  • Descrizione:
    C8 HPLC columns
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    07
  • Colonna:
    Acciaio inossidabile
  • Fase:
    C8 (Octyl), RP-Amide
  • Cat. No.:
    59354-U
  • Area superficiale:
    200 m²/g
  • Codice USP:
    L7
  • Carico di carbonio:
    8%
  • Pressione max.:
    400 bar
  • Limite di temperatura:
    ≤70 °C
  • Range di pH:
    2 - 8
  • Applicazione:
    Small molecule separation, Food and beverage, HPLC and LC/MS suitable
  • Condizioni di spedizione:
    100% methanol
  • Con endcapping:
Recommendations