Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tube sprayers
Test tube sprayers
Complete sprayer, 12 ml
Codice catalogo LENZ05471200
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Test tube sprayers
Codice catalogo LENZ05471200
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Test tube sprayers
Test tube sprayers
Complete sprayer, 12 ml
Price
SFr. 111.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
 : Complete sprayer consists of test tube and sprayer head, with clamp and rubber bulb.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Complete sprayer, 12 ml
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Test tube for head 6 ml, NS 14/23
    Test tube for head 6 ml, NS 14/23
    LENZ05470606
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sprayer head, 6 ml, NS 14/23
    Sprayer head, 6 ml, NS 14/23
    LENZ05470605
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 77.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sprayer head, 12 ml, NS 19/26
    Sprayer head, 12 ml, NS 19/26
    LENZ05471205
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 79.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Test tube for head 12 ml, NS 19/26
    Test tube for head 12 ml, NS 19/26
    LENZ05471206
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 14.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Rubber bulb
    Rubber bulb
    LENZ05470005
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.90