Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserti di estrazione
Inserti di estrazione
Extraction insert for solids, for extractor 100 ml capacity (250 ml volume)
Codice catalogo LENZ05431202
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Inserti di estrazione
Codice catalogo LENZ05431202
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Inserti di estrazione
Inserti di estrazione
Extraction insert for solids, for extractor 100 ml capacity (250 ml volume)
Price
67.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass insert with bores for solids.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Extraction insert for solids, for extractor 100 ml capacity (250 ml volume)
  • Seq:
    11