Extractors for solids
250 ml, 500 ml, 60/46 NS
Codice catalogo LENZ05431049
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
For the extraction of solids (warm).
The complete apparatuses are consisting of:
Extractor head with glass thimbles for solids, Dimroth condenser, with thread GL 14, round bottom flask.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificati BSE/TSE
Specifiche
- Contenuto estrattore:250 ml
- Cono femmina:60/46 NS
- Seq:03
- Volume matraccio:500 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..