Extraction thimbles
30 ml
Codice catalogo LENZ05405225
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Glass tubes with sintered filter disc (porosity: 0), for extractors acc. to Thielepape.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificati BSE/TSE
Specifiche
- Capacità:30 ml
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.