Orders LinkContactUsLinkComponent
Condensatori, Davies
Condensatori, Davies
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Codice catalogo LENZ05215414
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Condensatori, Davies
Codice catalogo LENZ05215414
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Condensatori, Davies
Condensatori, Davies
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Price
251.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For condensing vapours. With double sized coiling area. Water connection with two GL 14 threaded plastic olives.
Documents
Specifiche
  • Dimensione cono:
    29/32 NS
  • Lunghezza mantello:
    400 mm
  • Cono femmina:
    29/32 NS