Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 5 mm
Codice catalogo LENZ05124005
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Glass beads
Codice catalogo LENZ05124005
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 5 mm
Price
SFr. 67.10
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid soda-lime glass.
Specifiche
  • Ø:
    5 mm
  • Descrizione:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    04