Distillation columns, Hempel
300 mm, 14/23 NS, 14/23 NS
Codice catalogo LENZ05117301
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For condensing vapours, with cooling coil and cooling mantle. Standard ground cone and jacket. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external Ø and GL threaded joint.
DIN 12593
Certifications: DIN 12593
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificati BSE/TSE
Specifiche
- Dimensione cono:14/23 NS
- Cono femmina:14/23 NS
- Lunghezza utile:300 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



