Threaded ball flanges
Connettore KF 15 con filettatura in acciaio M 16×1
Codice catalogo 201-1163
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Sturdy
With KF socket, with thread.
Specifiche
- Tipo:Connettore KF 15 con filettatura in acciaio M 16×1