Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, Acciaio inossidabile 316, 270 ml, 1000 mm, 25 mm
Catalog # SAMP5035S-1000
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Specifications
- Ø:25 mm
- Capacità:270 ml
- Descrizione:Fluid sampler
- Lunghezza:1000 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile 316
- Seq:02
Accessories
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleAvailabilityPrice