Orders LinkContactUsLinkComponent
Adattatori, 3 colli
Adattatori, 3 colli
24/29 NS, 19/26 NS
Codice catalogo LENZ05015023
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Adattatori, 3 colli
Codice catalogo LENZ05015023
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Adattatori, 3 colli
Adattatori, 3 colli
24/29 NS, 19/26 NS
Price
SFr. 106.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilicate glass 3.3
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With 3 NS sockets and 1 NS cone, with two parallel necks and one angled neck (45°).
Dokumente
Specifiche
  • Dimensione cono:
    24/29 NS
  • Cono femmina:
    19/26 NS