Orders LinkContactUsLinkComponent
Etichette
Etichette
Etichette per etilacetato, arancione, 130×35 mm
Katalognr. KART5014
Anbieter:   KARTELL
Etichette
Katalognr. KART5014
Anbieter:  KARTELL
Etichette
Etichette
Etichette per etilacetato, arancione, 130×35 mm
Preis
SFr. 368.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles.
  • Complete with risk assessment numbers
  • Recommended by the NFPA (National Fire Protection Association)
Technische Daten
  • Colore:
    arancione
  • Descrizione:
    Etichette per etilacetato
  • Dimensioni:
    130×35 mm