Etichette
Etichette per isopropanolo, marrone, 130×35 mm
Codice catalogo KART5013
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles.
- Complete with risk assessment numbers
- Recommended by the NFPA (National Fire Protection Association)
Specifiche
- Colore:marrone
- Descrizione:Etichette per isopropanolo
- Dimensioni:130×35 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.