Orders LinkContactUsLinkComponent
Etichette
Etichette
Etichette per isopropanolo, marrone, 130×35 mm
Codice catalogo KART5013
Nome del fornitore:   KARTELL
Etichette
Codice catalogo KART5013
Nome del fornitore:  KARTELL
Etichette
Etichette
Etichette per isopropanolo, marrone, 130×35 mm
Price
SFr. 368.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles.
  • Complete with risk assessment numbers
  • Recommended by the NFPA (National Fire Protection Association)
Specifiche
  • Colore:
    marrone
  • Descrizione:
    Etichette per isopropanolo
  • Dimensioni:
    130×35 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.