Dry box gloves
Guanti senza cuciture per tutte le camere a guanti Labconco, 9,75, nero, 0,015 gauge
Codice catalogo LBCP5005600
Nome del fornitore: LABCONCO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Dimensione del guanto:9,75
- Colore:nero
- Spessore:0,015 gauge
- Modello:Guanti senza cuciture per tutte le camere a guanti Labconco