Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
5000 ml, 206 mm, 177 mm
  NICK415
Beakers, low form
  NICK415
Beakers, low form
Beakers, low form
5000 ml, 206 mm, 177 mm
SFr. 66.70
1 * 1 ST
Aluminium, with spout.
  • Buona resistenza chimica
  • Eccellente resistenza al calore
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
  • Ø est:
    177 mm
  • Capacità:
    5000 ml
  • Altezza:
    206 mm
  • Seq:
    06