Pressure bulbs
Pompetta a doppia palla con retina, Ø 53 mm, 60 ml, rosso
Codice catalogo KART3913
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Made of rubber, red.
Mono-balls with valve are suitable for pellet burette charging or for vapourisers.
Double balls with net are suitable for automatic burettes and flash chromatography columns.
Tube length: 33,5 cm
Specifiche
- Capacità:60 ml
- Colore:rosso
- Descrizione:Pompetta a doppia palla con retina, Ø 53 mm
- Seq:04