Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi, lattice
12,00 mm, 2,50 mm, 17,00 mm, traslucido
Codice catalogo KART3873
Nome del fornitore:   KARTELL
Tubi, lattice
Codice catalogo KART3873
Nome del fornitore:  KARTELL
Tubi, lattice
Tubi, lattice
12,00 mm, 2,50 mm, 17,00 mm, traslucido
Price
SFr. 688.00
Log in per disponibilità
1 * 10 m
Product Details & Documents
Latex, translucent.
  • Density: 0,92
  • Autoclavable
Tubing with smooth and transparent surface.
Specifiche
  • Tubo est.Ø:
    17,00 mm
  • Ø int.tubo:
    12,00 mm
  • Spessore parete:
    2,50 mm
  • Colore:
    traslucido