Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi, gomma
Tubi, gomma
8,00 mm, 2,00 mm, 12,00 mm, arancione
Codice catalogo KART3865
Nome del fornitore:   KARTELL
Tubi, gomma
Codice catalogo KART3865
Nome del fornitore:  KARTELL
Tubi, gomma
Tubi, gomma
8,00 mm, 2,00 mm, 12,00 mm, arancione
Price
158.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 m
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), orange.
  • Temperature resistance: −35 to +70 °C
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Specifiche
  • Tubo est.Ø:
    12,00 mm
  • Ø int.tubo:
    8,00 mm
  • Spessore parete:
    2,00 mm
  • Colore:
    arancione