Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi, gomma
Tubi, gomma
5,00 mm, 1,00 mm, 8,00 mm, arancione
Codice catalogo KART3862
Nome del fornitore:   KARTELL
Tubi, gomma
Codice catalogo KART3862
Nome del fornitore:  KARTELL
Tubi, gomma
Tubi, gomma
5,00 mm, 1,00 mm, 8,00 mm, arancione
Price
80.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 m
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), orange.
  • Temperature resistance: −35 to +70 °C
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Specifiche
  • Tubo est.Ø:
    8,00 mm
  • Ø int.tubo:
    5,00 mm
  • Spessore parete:
    1,00 mm
  • Colore:
    arancione