Pipette Pasteur
3 ml, 154 mm, 0,50 ml, +, Confezionati singolarmente
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PE, monouso, sterile o non sterile.
- Pipette monouso in PE con bulbo e graduazioni
- La punta sottile garantisce un trasferimento preciso del campione
- Le pipette non sterili sono disponibili in multipack; le pipette sterili sono confezionate singolarmente
:
:
:
:
:
: *Capillare
Specifiche
- Confezione:Confezionati singolarmente
- Sterili:+
- Capacità:3 ml
- Lunghezza:154 mm
- Seq:3
- Graduazione della scala:0,50 ml