Screw top vials
Vials, 7,00 ml, 17×60 mm, ambra, No, 15-425
Catalog # SIAL27072-U
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:15-425
- Ø×A:17×60 mm
- Capacità:7,00 ml
- Colore:ambra
- Descrizione:Vials
- Seq:27