Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette
Provette
10 ml, 120 mm, 18 mm, 15 mm
Codice catalogo KART1400
Nome del fornitore:   KARTELL
Provette
Codice catalogo KART1400
Nome del fornitore:  KARTELL
Provette
Provette
10 ml, 120 mm, 18 mm, 15 mm
Price
SFr. 68.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good mechanical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Will withstand temperatures continuously up to 250 °C and for short intervals up to 300 °C.
Specifiche
  • Ø est:
    18 mm
  • Ø int.:
    15 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Lunghezza:
    120 mm