Orders LinkContactUsLinkComponent
Sack samplers
Sack samplers
Sack Master P, con estremità piatta, 400 mm, 25 mm
  SAMP1320A-01
Sack samplers
  SAMP1320A-01
Sack samplers
Sack samplers
Sack Master P, con estremità piatta, 400 mm, 25 mm
186.00 SFr.
1 * 1 ST
These sack samplers are designed to take fast powder samples through the sides of sacks and bags.
  • Suitable for sampling free flowing powders and granules
  • 316L stainless steel construction
  • Unique range of sample collection methods available
Insert the sampler through the side of the sack. Angle sampler downwards to allow the product to flow into the sample collecting container and seal the hole using an ultra adhesive label.
 : Includes a 250 ml sampling bottle.
  • Ø:
    25 mm
  • Descrizione:
    Sack Master P, con estremità piatta
  • Lunghezza:
    400 mm
  • Seq:
    01
Accessories
  •  
    Descrizione
    Materiale
    Colore
  • 300-0552
    Etichette
    Paper
    blu
    1 * 1 ROU - SFr. 87.80
  •  
    Descrizione
    Materiale
    Colore
  • 300-0550
    Etichette
    Paper
    rosso
    1 * 1 ROU - SFr. 87.80
  •  
    Descrizione
    Materiale
    Colore
  • 300-0548
    Etichette
    Paper
    rosso
    1 * 1 ROU - SFr. 110.00
  •  
    Descrizione
    Materiale
    Colore
  • 300-0549
    Etichette
    Paper
    blu
    1 * 1 ROU - SFr. 110.00
  •  
    Descrizione
    Materiale
    Colore
  • 300-0551
    Etichette
    Paper
    blu
    1 * 1 ROU - SFr. 87.80
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Materiale
  • SAMP8165A-250
    Flacone di raccolta campioni, in HDPE, 250 ml
    250 ml
    HDPE
    1 * 1 ST - SFr. 7.20