Spore strips, Attest™
Striscia per spore di Bacillus subtilis, sterilizzazione con ossido di etilene
Codice catalogo MMMEM1264
Nome del fornitore: 3M MEDICAL
Vai a
Product Details & Documents
3M™ Attest™ Biological Monitoring Systems are true biological indicators, in self-contained indicator capsules. They enable checks on the biological reliability and performance of each steriliser without laboratory facilities and laboratory trained personnel.
- Self-contained, reducing the risk of false positives due to contamination
- Colour change gives clear unambiguous, visual indication of PASS or FAIL
- Time saving and results in 24 to 48 hours which require no interpretation
Documents
Specifiche
- Descrizione:Striscia per spore di Bacillus subtilis, sterilizzazione con ossido di etilene