Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder samplers
Powder samplers
PTFE, 1500 mm, 5, 25 mm, 20 ml
Codice catalogo SAMP1220A-1500
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Powder samplers
Codice catalogo SAMP1220A-1500
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Powder samplers
Powder samplers
PTFE, 1500 mm, 5, 25 mm, 20 ml
Price
SFr. 1’090.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
  • Simple operation and robust design
  • Stainless steel or PTFE inner rod
  • Can be stripped and cleaned very quickly
Suitable for use in pharmacy applications.
 : Supplied with pointed tips as standard.
Specifiche
  • Ø:
    25 mm
  • Volume:
    20 ml
  • Lunghezza:
    1500 mm
  • Materiale:
    PTFE
  • Seq:
    10
  • Camere:
    5
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Lunghezza totale
    Handle material
    Testa della spazzola Ø
    Disponibilità
    Price
  • 300-0493
    Nylon
    1600 mm
    Wire
    15 - 30 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
  • 300-0494
    Nylon
    2100 mm
    Wire
    15 - 30 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 105.00
  • 300-0492
    Nylon
    1100 mm
    Wire
    15 - 30 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 52.40
  • 300-0495
    Nylon
    600 mm
    Wire
    15 - 30 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.90
  • 300-0496
    Nylon
    1100 mm
    Wire
    30 - 45 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 52.40
  • 300-0498
    Nylon
    2100 mm
    Wire
    30 - 45 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 73.40
  • 300-0499
    Nylon
    600 mm
    Wire
    30 - 45 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.90
  • 300-0497
    Nylon
    1600 mm
    Wire
    30 - 45 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
  • 300-0513
    Nylon
    1100 mm
    Wire
    7 - 14 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 52.40
  • 300-0514
    Nylon
    1600 mm
    Wire
    7 - 14 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
  • 300-0515
    Nylon
    2100 mm
    Wire
    7 - 14 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 73.40
  • 300-0516
    Nylon
    600 mm
    Wire
    7 - 14 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.90
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Set manicotto di tenuta, compl. di finestre di campionamento con copertura e set di 3 manicotti (Ø 25 mm)
    Set manicotto di tenuta, compl. di finestre di campionamento con copertura e set di 3 manicotti (Ø 25 mm)
    SAMP8005A-01
    Log in per disponibilità
    1 * 1 SET - SFr. 27.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)
    Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)
    SAMP8005A-02
    Log in per disponibilità
    1 * 1 SET - SFr. 46.80