Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Inserisci ordine
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Heim
BUFFER SOLUTION PH 1.677 @ 20C NIST 1 * 500 mL
BUFFER SOLUTION PH 1.677 @ 20C NIST 1 * 500 mL | Avantor
Drucken
BUFFER SOLUTION PH 1.677 @ 20C NIST 1 * 500 mL
Katalognr. REGE101677
Zertifikate
Anbieter:
REAGECON
BUFFER SOLUTION PH 1.677 @ 20C NIST 1 * 500 mL
Katalognr. REGE101677
Anbieter:
REAGECON
Zertifikate
Bild vergrößern
zum Seitenanfang
BUFFER SOLUTION PH 1.677 @ 20C NIST 1 * 500 mL
in den Warenkorb legen
Preis
SFr. 43.10
Einloggen
für Verfügbarkeit
Maßeinheit
1 * 500 mL
-
+
in den Warenkorb legen
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer