Semimaschere, Valuair
Premier, L
Catalog # 111-1348
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Jump to:
Product Details & Documents
Riutilizzabile.
Tipo 'Economy': Semimaschere senza silicone, con una finitura che combina comfort ed eccezionale impermeabilità per la protezione del viso.
Tipo 'Premier': Schermo facciale in silicone aderente con buone caratteristiche di flessibilità, comfort e resistenza.
Foro di evacuazione della traspirazione per prevenire irritazioni cutanee
Meccanismo di fissaggio semplificato.
- Sistema a doppio filtro laterale per una migliore visibilità
- Fissaggio facile e sicuro con il meccanismo a scatto
Attacco filtro: baionetta
Economy: 109 g; Premier: 140 g
Attacco filtro: baionetta
Peso: 109 g (taglia M)
Certifications: EN 140
Ordering information: Valuair half masks are designed for use with the Sperian range of filter cartridges (111-3540, 111-3528, 111-3529, 111-3530, 111-0247).
Specifications
- Tipo:Premier
- Seq:04
- Taglia:L



