Screw thread vials
10,00 ml, Flat bottom, 22×50 mm, Vetro, trasparente, No, Screw, 18-400
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
- Fully autoclavable
Ordering information: Caps are supplied separately.
Packaging: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:18-400
- Ø×A:22×50 mm
- Capacità:10,00 ml
- Colore:trasparente
- Materiale:Vetro
- Seq:02
- Tipologia tappo:Screw
- Fondo:Flat bottom
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..