Orders LinkContactUsLinkComponent
Connection system GL 45, DURAN®
Screw cap, GL 45, PP, with two ports GL 14
  554-3000
Connection system GL 45, DURAN®
  554-3000
Connection system GL 45, DURAN®
Connection system GL 45, DURAN®
Screw cap, GL 45, PP, with two ports GL 14
SFr. 81.00
1 * 2 ST
Connection system with PP screw cap GL 45 with two or three PTFE ports. Flexible modular system. Typical applications: safe transfer of liquid media within a closed and sterile system (evaporation is reduced).
  • Four tubing sizes (1,6, 3,0, 3,2 or 6,0 mm) can be used by selecting the correct insert
  • Sterile pressure equalisation is possible through use of membrane filter
  • Unused ports can be provided with a blind cap
  • Descrizione:
    Screw cap, GL 45, PP, with two ports GL 14
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 554-3004
    Tappo a vite per collegamento di tubi, GL 14
    1 * 2 ST - SFr. 11.70
  •  
    Descrizione
  • 554-3005
    Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 1,6 mm
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
  •  
    Descrizione
  • SCOT1156292
    Screw cap, closed , with seal, GL 14, red
    1 * 2 ST - SFr. 6.70
  •  
    Descrizione
  • 554-3006
    Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 3,0 mm
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
  •  
    Descrizione
  • 554-3007
    Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 3,2 mm
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
  •  
    Descrizione
  • 554-3009
    Kit per equalizzazione della pressione per tappo a vite a 2 e 3 porte, compl. di membrana filtrante da 0,2 μm
    1 * 1 ST - SFr. 37.90
  •  
    Descrizione
  • 554-3008
    Inserto per tappo a vite GL 14, diametro interno 6,0 mm
    1 * 1 ST - SFr. 19.50