Septum caps, Nalgene®
24 - 415
Codice catalogo NALG342178-0240
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Septum caps, Nalgene®
Codice catalogo NALG342178-0240
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
HDPE with silicone/PTFE septum.
- Sterile 10⁻⁶ SAL
- No adhesives used to attach septum to high density polyethylene closure
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Dual septum material for improved gas barrier
Specifiche
- Dimensione tappo:24 - 415
- Cat. No.:NALG342178-0240
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement