Capillary tubes
80 mm, 0,50 mm, 0,40 mm
HILG1412207
Soda-lime glass.
- Both ends open
- Ø est:0,50 mm
- Ø int.:0,40 mm
- Lunghezza:80 mm
- Seq:05
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals