Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori Vortex, MS 3
Agitatori Vortex, MS 3
Miscelatore Vortex MS 3 basic
Catalog # 444-2544
Supplier:   IKA
Agitatori Vortex, MS 3
Catalog # 444-2544
Supplier:  IKA
Agitatori Vortex, MS 3
Agitatori Vortex, MS 3
Miscelatore Vortex MS 3 basic
Price
SFr. 871.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitatori compatti universali ideali per attività di agitazione con qualsiasi contenitore piccolo e piastra di microtitolazione. Questi miscelatori sono dotati di due modalità di funzionamento.
  • Funzionamento continuo o "touch" con supporto standard; il modello MS 3 Digital offre inoltre una modalità temporizzata
  • Rilevamento del supporto
  • Il modello MS 3 Digital è dotato di una funzione timer con conto alla rovescia, range da 1 S a 999 minuti
Modalità A (modalità di sicurezza con rilevamento del supporto): raggiunge la velocità massima di 3000 min⁻¹ solamente se si utilizza il supporto standard in modalità touch. Se vengono utilizzati altri supporti, la velocità è limitata a 1300 min⁻¹.
Modalità B (senza rilevamento del supporto): prevede una velocità di 3000 min⁻¹ utilizzando tutti i supporti. Gli agitatori sono stabili in tutti i range di velocità e hanno una robusta struttura esterna in zinco pressofuso.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21.
Delivery information: modello MS 3 dotato di supporto standard per provette o piccoli contenitori fino a un massimo di 50 mm, supporto universale per diversi inserti in schiuma e un inserto per usi con una sola mano con supporto universale. Modello MS 3 Digital fornito con quanto indicato sopra e, in aggiunta, un supporto per la piastra di microtitolazione e un inserto per provette con sei fori di Ø 12 mm.
Specifications
  • Descrizione:
    Miscelatore Vortex MS 3 basic
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    444-2544
  • Ampiezza di agitazione:
    4,5 mm
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
    10/8 W
  • Peso:
    2,9 kg
  • Intervallo di velocità:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Modello:
    MS 3 basic
  • Capacità max.:
    0,5 kg incluso adattatore
  • Movimento di agitazione:
    orbitale
  • L×P×A:
    148×205×63 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 442-2233
    Attacco standard per bicchieri di reazione/provette fino a Ø 50 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 26.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 442-2234
    Attacco per micropiastre
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0950
    Attacco piastra per PCR, 96 pozzetti
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 442-2235
    Attacco universale per diversi inserti in poliuretano espanso
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 26.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0013
    Inserto per usi con una sola mano, per utilizzo con 442-2235
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 38.40
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0018
    Inserto per provette, per l'uso con 442-2235
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 40.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0015
    Inserto per provette, può contenere fino a 14 provette da Ø 10 mm, da usare con 442-2235
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0017
    Inserto per provette, può contenere fino a 4 provette da Ø 16 mm, da usare con 442-2235
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 444-0016
    Inserto per provette, può contenere fino a 6 provette da Ø 12 mm, da usare con 442-2235
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • IKAA25005776
    For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 79.90