Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori Vortex, MS 3
Agitatori Vortex, MS 3
Miscelatore Vortex MS 3 digital
Codice catalogo 444-2541
Nome del fornitore:   IKA
Agitatori Vortex, MS 3
Codice catalogo 444-2541
Nome del fornitore:  IKA
Agitatori Vortex, MS 3
Agitatori Vortex, MS 3
Miscelatore Vortex MS 3 digital
Price
SFr. 1’250.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitatori compatti universali ideali per attività di agitazione con qualsiasi contenitore piccolo e piastra di microtitolazione. Questi miscelatori sono dotati di due modalità di funzionamento.
  • Funzionamento continuo o "touch" con supporto standard; il modello MS 3 Digital offre inoltre una modalità temporizzata
  • Rilevamento del supporto
  • Il modello MS 3 Digital è dotato di una funzione timer con conto alla rovescia, range da 1 S a 999 minuti
Modalità A (modalità di sicurezza con rilevamento del supporto): raggiunge la velocità massima di 3000 min⁻¹ solamente se si utilizza il supporto standard in modalità touch. Se vengono utilizzati altri supporti, la velocità è limitata a 1300 min⁻¹.
Modalità B (senza rilevamento del supporto): prevede una velocità di 3000 min⁻¹ utilizzando tutti i supporti. Gli agitatori sono stabili in tutti i range di velocità e hanno una robusta struttura esterna in zinco pressofuso.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21.
Delivery information: modello MS 3 dotato di supporto standard per provette o piccoli contenitori fino a un massimo di 50 mm, supporto universale per diversi inserti in schiuma e un inserto per usi con una sola mano con supporto universale. Modello MS 3 Digital fornito con quanto indicato sopra e, in aggiunta, un supporto per la piastra di microtitolazione e un inserto per provette con sei fori di Ø 12 mm.
Specifiche
  • Descrizione:
    Miscelatore Vortex MS 3 digital
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    444-2541
  • Ampiezza di agitazione:
    4,5 mm
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
    10/8 W
  • Peso:
    2,9 kg
  • Intervallo di velocità:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Modello:
    MS 3 digital
  • Capacità max.:
    0,5 kg incluso adattatore
  • Movimento di agitazione:
    orbitale
  • L×P×A:
    148×205×63 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Attacco standard per bicchieri di reazione/provette fino a Ø 50 mm
    Attacco standard per bicchieri di reazione/provette fino a Ø 50 mm
    442-2233
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 26.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Attacco per micropiastre
    Attacco per micropiastre
    442-2234
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Attacco piastra per PCR, 96 pozzetti
    Attacco piastra per PCR, 96 pozzetti
    444-0950
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Attacco universale per diversi inserti in poliuretano espanso
    Attacco universale per diversi inserti in poliuretano espanso
    442-2235
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 26.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per usi con una sola mano, per utilizzo con 442-2235
    Inserto per usi con una sola mano, per utilizzo con 442-2235
    444-0013
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 38.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per provette, per l'uso con 442-2235
    Inserto per provette, per l'uso con 442-2235
    444-0018
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 40.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per provette, può contenere fino a 14 provette da Ø 10 mm, da usare con 442-2235
    Inserto per provette, può contenere fino a 14 provette da Ø 10 mm, da usare con 442-2235
    444-0015
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per provette, può contenere fino a 4 provette da Ø 16 mm, da usare con 442-2235
    Inserto per provette, può contenere fino a 4 provette da Ø 16 mm, da usare con 442-2235
    444-0017
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per provette, può contenere fino a 6 provette da Ø 12 mm, da usare con 442-2235
    Inserto per provette, può contenere fino a 6 provette da Ø 12 mm, da usare con 442-2235
    444-0016
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    IKAA25005776
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 79.90