Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Eptano ≥99%
n-Eptano ≥99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo A19894.AP
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
n-Eptano ≥99%
Codice catalogo A19894.AP
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  142-82-5
n-Eptano ≥99%
n-Eptano ≥99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Numero CAS:  142-82-5
Price
70.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 142-82-5 Molecular Formula: CH3(CH2)5CH3 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -4°(24°F) Refractive Index: 1.3877 Odour: Petroleum-like Melting Point: -91° Boiling Point: 97-99° Beilstein Reference: 1730763 Merck Reference: 14,4659 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009544
Sinonimi:  high purity solvents
  • Numero CAS:142-82-5
  • Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009544
  • Molecular Weight:100.20 g/mol
  • IndexMerck:14,4659
  • Punto di ebollizione:97…99 °C
  • Punto di fusione:–91 °C
  • Densità:0,684
  • Punto di infiammabilità:–4 °C (24 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-563-8
  • UN:1206
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..