Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Eptano ≥99%
bottiglia in vetro, 2.500 mL
  A19894.0F
n-Eptano ≥99%
  A19894.0F
 :  142-82-5
n-Eptano ≥99%
n-Eptano ≥99%
bottiglia in vetro, 2.500 mL
 :  142-82-5
SFr. 206.00
1 * 2.500 mL
Purity: 99% CAS No.: 142-82-5 Molecular Formula: CH3(CH2)5CH3 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -4°(24°F) Refractive Index: 1.3877 Odour: Petroleum-like Melting Point: -91° Boiling Point: 97-99° Beilstein Reference: 1730763 Merck Reference: 14,4659 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009544
 :  high purity solvents
  •  :142-82-5
  •  :H₃C(CH₂)₅CH₃
  •  :MFCD00009544
  •  :100.20 g/mol
  •  :14,4659
  •  :97…99 °C
  •  :–91 °C
  •  :0,684
  •  :–4 °C (24 °F)
  •  :Ambiente
  •  :205-563-8
  •  :1206
  •  :3,II
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2.500 mL
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..