Orders LinkContactUsLinkComponent
Cheese trier
Cheese trier
Cheese trier, 210 mm, 140 mm, 17 mm
Codice catalogo 300-0145
Nome del fornitore:   GERBER FUNKE
Cheese trier
Codice catalogo 300-0145
Nome del fornitore:  GERBER FUNKE
Cheese trier
Cheese trier
Cheese trier, 210 mm, 140 mm, 17 mm
Price
SFr. 202.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chrome-nickel steel. Developed for sampling small cores and testing the readiness of cheeses without cutting them open. Ideal for use in milk-processing industries and cheese dairies.
  • Black plastic handle
  • Two different sizes available
Specifiche
  • Ø:
    17 mm
  • Profondità d'immersione:
    140 mm
  • Descrizione:
    Cheese trier
  • Lunghezza:
    210 mm
  • Seq:
    04