Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio nitrito ≥98%
Sodio nitrito ≥98%
Bottiglia di vetro, 500 g
Catalog # A18668.36
Toxic
Oxidizing
Environment
Sodio nitrito ≥98%
Catalog # A18668.36
CAS Number:  7632-00-0
Sodio nitrito ≥98%
Sodio nitrito ≥98%
Bottiglia di vetro, 500 g
CAS Number:  7632-00-0
Price
SFr. 52.30
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NNaO2 Formula Weight: 69.00 Odour: Odourless Melting Point: 271° dec. UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118
Synonyms:  Diazotizing salts
  • CAS Number:7632-00-0
  • Formula:NaNO₂
  • MDL Number:MFCD00011118
  • Molecular Weight:69 g/mol
  • Merck Index:14,8648
  • Boiling Pt:320 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:271 °C (dec.)
  • Density:2,17
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:231-555-9
  • UN:1500
  • ADR:5.1,III
Specifications
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g