Galactitol ≥97%
Bottiglia di vetro, 500 g
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- :608-66-2
- :HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- :MFCD00064288
- :182.17 g/mol
- :14,4332
- :275…280 °C (1 mmHg)
- :187…191 °C
- :1,47
- :Ambiente
- :210-165-2
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g