Orders LinkContactUsLinkComponent
Galactitol ≥97%
Galactitol ≥97%
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo A18402.14
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Galactitol ≥97%
Codice catalogo A18402.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  608-66-2
Galactitol ≥97%
Galactitol ≥97%
Bottiglia di vetro, 25 g
Numero CAS:  608-66-2
Price
SFr. 45.10
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Sinonimi:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numero CAS:608-66-2
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00064288
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • IndexMerck:14,4332
  • Punto di ebollizione:275…280 °C (1 mmHg)
  • Punto di fusione:187…191 °C
  • Densità:1,47
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:210-165-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g