Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Isonicotinic acid ≥99%

Isonicotinic acid ≥99%

Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo A18109.36
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Isonicotinic acid ≥99%
Codice catalogo A18109.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  55-22-1
Isonicotinic acid ≥99%
Isonicotinic acid ≥99%

Bottiglia di vetro, 500 g

Numero CAS:  55-22-1
Price
SFr. 186.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 55-22-1 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 pH: 3.0-4.0 Melting Point: ca 310° subl. Boiling Point: 260°/15mm Beilstein Reference: 109599 Merck Reference: 14,5187 MDL No.: MFCD00006429

Sinonimi:  Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
  • Numero CAS:55-22-1
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00006429
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • IndexMerck:14,5187
  • Punto di ebollizione:260 °C (15 mmHg)
  • Punto di fusione:∼ 310 °C (subl.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-228-2
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..