Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Isonicotinic acid ≥99%

Isonicotinic acid ≥99%

Glass bottle for solids, 2.500 g
Codice catalogo A18109.0E
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Isonicotinic acid ≥99%
Codice catalogo A18109.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  55-22-1
Isonicotinic acid ≥99%
Isonicotinic acid ≥99%

Glass bottle for solids, 2.500 g

Numero CAS:  55-22-1
Price
SFr. 886.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 55-22-1 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 pH: 3.0-4.0 Melting Point: ca 310° subl. Boiling Point: 260°/15mm Beilstein Reference: 109599 Merck Reference: 14,5187 MDL No.: MFCD00006429

Sinonimi:  Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
  • Numero CAS:55-22-1
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00006429
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • IndexMerck:14,5187
  • Punto di ebollizione:260 °C (15 mmHg)
  • Punto di fusione:∼ 310 °C (subl.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-228-2
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    2.500 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.