Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥97%

L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥97%

Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo A18014.14
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥97%
Codice catalogo A18014.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  70-18-8
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥97%
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥97%

Glass bottle for solids, 25 g

Numero CAS:  70-18-8
Price
SFr. 352.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 70-18-8 Molecular Formula: C10H17N3O6S Formula Weight: 307.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 193° dec. Beilstein Reference: 1729812 Merck Reference: 14,4475 Optical Rotation: -17° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00065939

Sinonimi:  L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
  • Numero CAS:70-18-8
  • Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
  • Numero MDL:MFCD00065939
  • Molecular Weight:307.33 g/mol
  • IndexMerck:14,4475
  • Punto di fusione:∼ 193 °C (dec.)
  • Densità:1,475 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-725-4
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..